Merck
243582
Sigma-Aldrich
Blei(II)-carbonat, basisch
−325 mesh
Synonym(e):
Lead(2+) dicarbonate dihydroxide, Trilead bis(carbonate) dihydroxide
About This Item
Lineare Formel:
(PbCO3)2·Pb(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
775.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
78.0-82.0% Pb basis (EDTA titration)
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
mp (Schmelzpunkt)
400 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[PbH2++].[PbH2++].O[PbH2]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.2H2O.3Pb/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
InChIKey
RYZCLUQMCYZBJQ-UHFFFAOYSA-H
Allgemeine Beschreibung
Lead(II) carbonate basic is also known as whitelead. It is insoluble in waterand ethanol. It is widely used as a white pigment for paintingapplications.
Anwendung
Lead(II) carbonate basic can be used:
  • As a precursor to synthesize formamidinium lead iodide perovskite nanocrystals, for optoelectronic devices.
  • To fabricate Pb3(OH)2(CO3)2/C anode materials for lithium-ion batteries.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.