Wichtige Dokumente
203572
Blei(II)-chlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cotunnite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Dampfdruck
1 mmHg ( 547 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
950 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
501 °C (lit.)
Löslichkeit
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble(lit.)
Dichte
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.