Wichtige Dokumente
655198
Cadmiumchlorid
technical grade
Synonym(e):
Dichlorkadmium, Kadmiumdichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Dampfdichte
6.3 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 656 °C)
Form
solid
Konzentration
≥55.2% Cd (EDTA titration)
mp (Schmelzpunkt)
568 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble >457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
SMILES String
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?