8.06020
Methylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Methylammonium chloride
About This Item
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
225-230 °C/20 hPa
mp (Schmelzpunkt)
228-233 °C
Schüttdichte
1100 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChIKey
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 228 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 233 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
408.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
209.3 °C - closed cup