Wichtige Dokumente
498882
4-Methylbenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2ZnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9.ClH.Zn/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WWXZVYWATQAWGC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?