Wichtige Dokumente
498602
4-Fluorbenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
(4-Fluorobenzyl)zinc(II)chloride, Chloro[(4-fluorophenyl)methyl]zinc
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2ZnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
STBQRATYGMXEHR-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - (THF)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?