Merck
413666
Sigma-Aldrich
Indium(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Indium triiodide
About This Item
Lineare Formel:
InI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Verunreinigungen
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Used to prepare vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
413666-1G4061826741276
413666-5G4061833465639