Merck
381357
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-bromid
99.999%
Synonym(e):
Gallium tribromide
About This Item
Lineare Formel:
GaBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.999%
Form:
chunks
Löslichkeit:
H2O: slightly soluble(lit.)
Qualitätsniveau
Assay
99.999%
Form
chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gallium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121.5 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
Dichte
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Gallium(III) bromide may be used to catalyze the coupling of indoles with phenylacetylene to form 1,1-bis(1H-3-indolyl)-1-phenylethanes.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)