Merck
498777
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC([Zn]Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NGNKVUPYJMWMBZ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup