Wichtige Dokumente
497967
3-Cyanopropylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
(4-Cyanopropyl)zinc bromide, Bromo(3-cyanopropyl)zinc
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NC(CH2)3ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - (THF)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?