Wichtige Dokumente
498025
(Cyclohexylmethyl)zinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
AFAHTKUMDFNGMW-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?