497908
2-Cyanoethylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
(2-Cyanoethyl)zinc bromide, Bromo(2-cyanoethyl)zinc
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]CCC#N
InChI
1S/C3H4N.BrH.Zn/c1-2-3-4;;/h1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ORVPRNKQWGHTKP-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup