Wichtige Dokumente
459097
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat
99.999%
Synonym(e):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
99.999%
Form
solid
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChIKey
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
459097-25G | |
459097-5G | 4061832343013 |