Wichtige Dokumente
467847
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat
≥99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.95% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
SMILES String
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChIKey
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SML2656-25MG | |
SML2656-5MG | |
467847-250G | |
467847-50G | 4061832358314 |