Wichtige Dokumente
440485
Ammoniumacetat-d7
98 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CO2ND4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?