451762
Adipinsäure-d10
98 atom % D
Synonym(e):
Hexandisäure-d10
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
InChIKey
WNLRTRBMVRJNCN-YQMDOBQVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
384.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
196 °C - closed cup