Wichtige Dokumente
372374
Mesitylen-d12
98 atom % D
Synonym(e):
1,3,5-Trimethylbenzol-d12
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]c1c(c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D
InChIKey
AUHZEENZYGFFBQ-ZPMNDIOMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
372374-1G | 4061837573934 |
372374-5G | 4061837573941 |