Wichtige Dokumente
331511
1,2-Dichlorbenzol-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Tetradeutero-1,2-dichlorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.5509 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-17 °C (lit.)
Dichte
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
331511-10G | 4061826728055 |
331511-5G | 4061826728147 |
331511-10X1G-N | 4061837614309 |
331511-1G | 4061837614316 |
331511-5X5G-N | 4061837614323 |