Wichtige Dokumente
366560
1,4-Dibrombenzol-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Tetradeutero-p-dibromobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
219 °C
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
Dichte
1.872 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
366560-1G | 4061825904511 |
366560-250MG | |
366560-5G | 4061832502007 |