Wichtige Dokumente
139939
trans-Stilben
96%
Synonym(e):
trans-1,2-Diphenylethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
bp
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChIKey
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?