Wichtige Dokumente
613983
Ammoniumacetat-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CO2NH4
Molekulargewicht:
80.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)