Merck
425745
Sigma-Aldrich
Yttrium(III)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäure Yttrium(III)-salz, Yttrium-triflat
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3)3Y
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Recently used to promote glycosidation of glycosyl fluorides and as a catalyst in the preparation of pyridine and quinoline derivatives.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, 801-801 (1995)
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)