Wichtige Dokumente
430609
Lanthan(III)-trifluormethansulfonat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lanthantriflat, Trifluormethansulfonsäure Lanthansalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES String
[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
430609-25G | 4061833398555 |
430609-5G | 4061832107974 |