Merck
333352
Sigma-Aldrich
Iridium(III)-acetylacetonat
97%
Synonym(e):
Ir(acac)3
About This Item
Lineare Formel:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ir
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
269-271 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ir/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChIKey
HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Allgemeine Beschreibung
Iridium(III)-acetylacetonat ist ein thermischstabiler organischer Vorläufer, der verbreitet in der chemischen Gasphasenabscheidung verwendet wird.Es besitzt einen relativ hohen gesättigten Dampfdruck und eine niedrigeSublimationsenthalpie.
Anwendung
Iridium(III)-acetylacetonat kann als Vorläufer bei der Herstellung von Folgendem eingesetzt werden:
  • Iridium-Beschichtungen durch metallorganische chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD).
  • Iridiumoxidnanocluster (IrOx). ZrOCoII−IrOx kann als Katalysator bei der Kohlenstoffdioxidreduktion eingesetzt werden.
  • MgF2–MgO-gestützter Iridiumkatalysator für die CO-Oxidation.(3)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tao Yang et al.
Nanoscale, 11(48), 23206-23216 (2019-11-30)
Fuel cells are expected to be one of the most promising alternatives to the increasingly scarce fossil fuels, and Pt is the most commonly used catalyst for anodic and cathodic electrochemical reactions. To realize large-scale commercialization, it is most urgent
Tao Zhang et al.
Nanoscale, 9(3), 1154-1165 (2016-12-24)
For the first time, shape-tunable Pt-Ir alloy nanocatalysts including both single-crystalline (nano-octahedra (NOs), nano-truncated octahedra (NTOs), nanocubes (NCs)) and polycrystalline (nanocluster flowers (NCFs), nanowires (NWs), nano-short-chains (NSCs), and nano-octahedral stars (NOSs)) ones were synthesized with a facile one-pot solvothermal method
Jongsik Park et al.
ACS nano, 11(6), 5500-5509 (2017-06-10)
Nanoframe electrocatalysts have attracted great interest due to their inherently high active surface area per a given mass. Although recent progress has enabled the preparation of single nanoframe structures with a variety of morphologies, more complex nanoframe structures such as