514365
Kupfer(II)-acetylacetonat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
2,4-Pentandion Kupfer(II)-Derivat, Bis(2,4-pentandionato)kupfer(II), Bis-(2,4-pentandionato)-kupfer(II), Cu(acac)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: copper
mp (Schmelzpunkt)
284-288 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChIKey
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A precursor for atomic layer deposition of copper oxide for all-oxide photovoltaics.
- A catalyst for the aziridination of styrene.
- A catalyst for Huisgen-Click reaction to synthesize 1,2,3-triazoles.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In this article, we will discuss coinage metal deposition processes in order to provide a sense of the most critical precursors, reducing agents, and processes.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis