Merck
442119
Sigma-Aldrich
Iridium(III)-bromid Hydrat
Synonym(e):
Iridium tribromide hydrate, Iridium(3+) tribromide hydrate, Tribromoiridium hydrate
About This Item
Lineare Formel:
IrBr3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.93 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iridium
Konzentration
≤43.6% Ir (gravimetric)
SMILES String
O.Br[Ir](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
KBXXFKPVKJZGJG-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.