Wichtige Dokumente
520721
Iridium(III)-chlorid
99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Iridium trichloride, Trichloroiridium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.8% trace metals basis
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
763 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble(lit.)
aliphatic hydrocarbons: insoluble(lit.)
aqueous acid: insoluble(lit.)
SMILES String
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
- As a precursor to synthesize Iridium nanoparticles.
- As a starting material synthesize Iridium complexes that can be used to fabricate OLEDs.
- As a catalyst for the ring opening of epoxidesby aryl, heterocyclic, or aliphatic amines.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.