Wichtige Dokumente
398594
Osmium(III)-chlorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Osmium chloride, Osmium trichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: osmium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Os/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
UAIHPMFLFVHDIN-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
398594-100MG | 4061833279892 |
398594-500MG | 4061833473078 |