Merck
209090
Sigma-Aldrich
Kaliumhexachlorosmat(IV)
technical grade
Synonym(e):
Osmium potassium chloride
About This Item
Lineare Formel:
K2OsCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
600 °C (dec.) (lit.)
Dichte
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChIKey
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)