Wichtige Dokumente
419087
Bariumtrifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Barium-triflat, Trifluormethansulfonsäure Bariumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ba/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChIKey
DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Alkali metal and silver trifluoromethanesulfonates.
- Sodium trifluoromethanesulfonate (sodium triflate) by reacting with sodium sulfate. Sodium triflate finds application in organic synthesis as an efficient catalyst as well as a reactant in catalytic asymmetric Mannich-type reactions, and Diels-Alder reactions.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
419087-25G | |
419087-5G | 4061833323106 |