Wichtige Dokumente
208450
Germanium(IV)-chlorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Germaniumtetrachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Dampfdruck
76 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: germanium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−49.5 °C (lit.)
Dichte
1.844 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
InChIKey
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Does not sustain combustion.
Flammpunkt (°C)
Does not sustain combustion.
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?