Wichtige Dokumente
572659
Germanium(II)-bromid
97%
Synonym(e):
Dibromogermylene, Germanium dibromide
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
GeBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: germanium
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C (lit.)
SMILES String
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
InChIKey
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?