Merck
400076
Sigma-Aldrich
(Ethylendiamin)palladium(II)-chlorid
97%
Synonym(e):
(Ethylendiamin)-dichloropalladium(II), Palladium(II)-chlorid Ethylendiamin-Komplex
About This Item
Lineare Formel:
Pd(H2NCH2CH2NH2)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.42
Beilstein:
4934132
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>278 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Synthesis of 6-(substituted benzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
  • Sonogashira-coupling reactions
Reactant for:
  • Self-assembly of a ring-in-ring complex
  • Metal binding with glycose phosphates
  • Synthesis of mixed-mtal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis