Kreuzkupplungskatalysatoren
Die Kreuzkupplung ist ein Eckpfeiler der Reaktionen zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen. Zahlreiche Forschergruppen haben neue Metallkomplexe und Liganden entwickelt, durch die der Anwendungsbereich dieser Umwandlungen erweitert und der Zugang zu komplexeren Molekülen ermöglicht wird. Unter diesen wichtigen Reaktionen stechen einige hervor, wie die Suzuki-Miyaura, Negishi, Heck, Kumada, Stille, Sonogashira und Buchwald-Hartwig-Aminierungsreaktionen. Darüber hinaus haben Wissenschaftler neue Komplexe entwickelt, durch die diese Reaktionen mit hoher Ausbeute und geringer Katalysatorbeladung katalysiert werden können. Mehrere der entwickelten Technologien ermöglichen die Durchführung dieser Reaktionen unter milden Reaktionsbedingungen mit hoher Aktivität und hohen Umsatzzahlen. Mehrere dieser Katalysatoren haben erfolgreich den Weg in die Industrie gefunden. Mit ihnen werden Kreuzkupplungsreaktionen im Tonnenmaßstab katalysiert.
Es ist unser erklärtes Ziel, Ihren Anforderungen mit einem umfassenden Portfolio von Kreuzkupplungskatalysatoren zu entsprechen:
Nickelkatalysatoren
Wir freuen uns, eine umfangreiche und hochreine Auswahl an Ni-Katalysatoren anbieten zu können. Diese Nickelkatalysatoren umfassen eine Reihe von Oxidationsstufen: Nickel (0), Nickel (II), Nickel (III) und Nickel (IV). Zu den sofort erhältlichen Ni-Katalysatoren gehören Aluminium-Nickel-Legierungen (Al Ni), Ammonium-Nickel-Hydrate, Ni(COD), Ni-Halogenide (Chloride, Bromide, Fluoride und Iodide), Ni-Cyclopentadienyle, Nickelmetall, Nickel-Acacs und Raney-Nickel-Katalysatoren.
Palladiumkatalysatoren
Palladiumkatalysatoren sind äußerst vielseitig, da die Reaktionsbedingungen (Temperatur, Lösungsmittel, Liganden, Basen und andere Zusatzstoffe) fein abgestimmt werden können. Darüber hinaus weisen Palladiumkatalysatoren eine sehr hohe Toleranz gegenüber verschiedenen funktionellen Gruppen auf und bieten oft eine ausgezeichnete Stereo- und Regiospezifität, sodass keine Schutzgruppen erforderlich sind. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio homogener und heterogener Palladiumkatalysatoren.
Zugehörige Produktressourcen