Wichtige Dokumente
365947
(2,2′-Bipyridin)dichlorpalladium(II)
Synonym(e):
2,2′-Bipyridinepalladium dichloride, 2,2′-Bipyridylpalladium dichloride, Bis(2,2′-Bipyridine)palladium dichloride, Dichloro(2,2′-bipyridine)palladium
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Pd]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pd/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
MUNARLQNCCGPQU-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?