Merck
387789
Sigma-Aldrich
Fluorid auf polymerem Träger
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Synonym(e):
Amberlite IRA 900 F--Form, Fluorid auf Amberlyst® A-26
About This Item
Lineare Formel:
C6H4CH2N(CH3)3F
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
macroporous
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
2.0-3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
20-50 mesh
Anwendung
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)