Merck
216585
Supelco
Amberlite IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
Synonym(e):
mix mode ion exchange resin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Amberlite IRA-900 Chloridform, chloride form
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Form
beads
Quervernetzung
>95 % cross-linked
Selbstzündungstemp.
800 °F
Parameter
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Feuchtigkeit
58-64%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium
Partikelgröße
650-820 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Amberlite IRA-900 chloride form is a macroporous, polystyrenic type 1 resin. This resin was found to catalyze the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol.
Anwendung
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz zum Entfärben mittlerer bis schwacher Lösungen, konzentriert Heparin bei neutralem pH, entfernt Metallionen.
Amberlite IRA-900 modified with metallophthalocyanines was used to remove 4-nitorphenol.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stark basisches, makroporöses Harz von mittlerer Polarität mit Benzyltrialkylammonium-Funktionalität, das besonders gut für die Entfärbung und für das Entfernen von organischen Materialien geeignet ist.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalysis of the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol by an amberlite anion exchange resin.
Hoggard, Patrick E., and Andrea Maldotti.
J. Catal., 275, 243-249 (2010)
Eloïse Marais et al.
Journal of hazardous materials, 152(1), 293-301 (2007-08-08)
The adsorption of 4-nitrophenol using commercially available Amberlite IRA-900 modified with metal phthalocyanines (MPc) was investigated. The metallophthalocyanines immobilised onto the surface of Amberlite IRA-900 include Fe (FePcS4), Co (CoPcS4) and Ni (NiPcS4) tetrasulphophthalocyanines, and differently sulphonated phthalocyanine mixtures of
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)