Merck
386634
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-hydroxycyclohexancarboxylat, Mischung aus cis und trans
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H10CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChIKey
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)