Wichtige Dokumente
262250
3-Phenylphenol
85%
Synonym(e):
3-Hydroxy-biphenyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Oc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13H
InChIKey
UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?