Wichtige Dokumente
365009
2-Brom-5-fluortoluol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
177 °C/756 mmHg (lit.)
Dichte
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Cc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?