Merck
254134
Sigma-Aldrich
Ammoniumchlorid
99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Salmiak
About This Item
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
Beilstein:
4371014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38050207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Assay
99.998% trace metals basis
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ammoniumchlorid (NH4Cl) ist ein Ammoniumsalz, das für verschiedenste Anwendungen verwendet werden kann, wie z. B.:
  • als Katalysator bei der Eintopfsynthese von 3,4-Dihydropyrimidin-2-(1H)-onen
  • als Promotor bei der Mehrkomponentensynthese von Pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-on
  • als Reagenz für die Verbesserung der Hydrolyserate von Magnesiumhydrid zur Erzeugung von Wasserstoff
  • als Reduktionsmittel zur Förderung der Rückgewinnung von in Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Metallen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Ammonium chloride-promoted four-component synthesis of pyrrolo [3, 4-b] pyridin-5-one
Janvier P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(11), 2560-2567 (2002)
A sustainable process for metal recycling from spent lithium-ion batteries using ammonium chloride
Lv W, et al.
Waste Management (New York, N.Y.), 79(18), 545-553 (2018)
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 857-859 (2003)
Jackie Perrin et al.
Journal of cell science, 128(13), 2269-2277 (2015-05-23)
TM9 family proteins (also named Phg1 proteins) have been previously shown to control cell adhesion by determining the cell surface localization of adhesion proteins such as the Dictyostelium SibA protein. Here, we show that the glycine-rich transmembrane domain (TMD) of
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase
Artikel
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Global Trade Item Number
SKUGTIN
254134-100G4061835561872
254134-25G4061835511907
254134-5G4061825983752