380008
Ammoniumbromid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Azanium bromide, Hydrobromic acid monoammoniate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 198.3 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
452 °C (lit.)
Dichte
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?