Wichtige Dokumente
213349
Ammoniumbromid
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
1 mmHg ( 198.3 °C)
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.01%
pH-Wert
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
452 °C (lit.)
Dichte
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?