359440
Methyl(methylthio)acetat
98%
Synonym(e):
S-Methylthioglykolsäure-methylester, Methylmercaptoessigsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N