Wichtige Dokumente
103373
Methyl-3-(methylthio)propionat
98%
Synonym(e):
3-(Methylmercapto)-propionsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
thioether
SMILES String
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?