Wichtige Dokumente
W328200
Ethyl thioacetate
≥98%
Synonym(e):
S-Ethyl acetothioate, S-Ethyl ethanethioate, S-Ethyl thioacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
garlic; onion; fruity; sulfurous
SMILES String
CCSC(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?