Merck
30953
Sigma-Aldrich
15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecansäure
purum, ≥97.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H31NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (TLC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChIKey
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.