Wichtige Dokumente
QBD10244
Amino-dPEG®4-acid
>95% (HPLC)
Synonym(e):
Amino-PEG-acid, Amino-PEG4-acid, CA(PEG)4, Carboxy-PEG4-amine, NH2-PEG4-COOH
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H23NO6/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChIKey
DKUZHSDZSMQOGQ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)