Wichtige Dokumente
262056
Dibromborandimethylsulfid-Komplex -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron solution, Dibromo(dimethyl sulfide)borane solution, Dibromoborane compound with dimethylsulfane solution, Dibromoborane dimethyl sulfide solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.415 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
InChIKey
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Reductive elimination C-C bond forming reactions
- Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
- Preparation of boron analogues of uracil
- Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
- Hydroboration reactions
- Ring opening of terminal epoxides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?