Wichtige Dokumente
194360
Ethylnipecotat
96%
Synonym(e):
Ethyl-piperidin-3-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
102-104 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChIKey
XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene
- 2-amino-4-thiazolyl derivative of 3-(iso-propyl-3-piperidinyl)phenol
Squalene synthase inhibitors
4-aminomethyl-7,8-dihydroxycoumarines and their crown ether derivatives
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Quorum sensing modulators
Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Oxazolidinone RNA-binding agents
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?